447242
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane
96%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(trimethoxysilyl)ethane, 1,2-Ethylenebis(trimethoxysilane)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
103-104 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](CC[Si](OC)(OC)OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H22O6Si2/c1-9-15(10-2,11-3)7-8-16(12-4,13-5)14-6/h7-8H2,1-6H3
Clé InChI
JCGDCINCKDQXDX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup