Principaux documents
446823
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluoro-1-nonanol
96%
5 G
47,20 €
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
pb
176 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
66-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F17O/c10-2(11,1-27)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)9(24,25)26/h27H,1H2
Clé InChI
BSXJTDJJVULBTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable