Documents
446645
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 95 %
Synonyme(s) :
(Hexadecafluorophthalocyaninato)cobalt, Cobalt hexadecafluorophthalocyanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32CoF16N8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
859.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Composition
Dye content, 95%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
678 nm
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Co]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Co/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
Clé InChI
OFILAZNRYPZFNX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable