Documents
446572
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylacetic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
111-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-1-2-6(10)8(11)4(5)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Clé InChI
QRAZASHLGLHKEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Primary ion production from various gases in spontaneous desorption.
Park MA and Schweikert EA.
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, 128(1), 107-113 (1993)
Surfactant-free emulsion electrosynthesis via power ultrasound: electrocatalytic formation of carbon-carbon bonds.
Davies TJ, et al.
Green Chemistry, 4(6), 570-577 (2002)
Cyclodextrins as chiral stationary phases in capillary gas chromatography. Part IV: Heptakis (2, 3, 6-tri-O-pentyl)-?-cyclodextrin.
Konig WA, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 12(1), 35-39 (1989)
Synthesis of 2, 2-Dialkylcyclopropane Nitriles1.
Nelson ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3467-3469 (1957)
New C~ 2-Fragment for Ruthenium-Catalyzed Synthesis of Indoles.
Cho CS, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(5), 832-832 (2007)