446181
Trichlorocyclopentylsilane
95%
Synonyme(s) :
(Trichlorosilyl)cyclopentane, Cyclopentyltrichlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
181 °C (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl3Si/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
FCMZRNUHEXJWGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter