Key Documents
446033
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Abz-OH
97%
Synonyme(s) :
2-(Fmoc-amino)benzoic acid, N-Fmoc-anthranilic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.37
Numéro Beilstein :
7659726
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
216-218 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-12,19H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
CNAVPEPPAVHHKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mihai Ciustea et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(20), 6563-6570 (2008-09-24)
Variola virus, the causative agent of smallpox, is a potential bioweapon. The development of new antiviral compounds for smallpox prophylaxis and treatment is critical, especially because the virus can acquire resistance to the drugs that are currently available. We have