Principaux documents
445487
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCOCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ab initio calculations of the gas-phase elimination kinetics of ethyl oxamate, ethyl oxanilate, and ethyl N, N-dimethyl oxamate.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 19(8-9), 503-511 (2006)
Kinetics of the homogeneous, unimolecular elimination reactions of ethyl oxamate, ethyl N,N-dimethyloxamate and ethyl oxanilate in the gas phase.
Chacin EV, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(6), 539-545 (2005)