Principaux documents
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
95%
Synonyme(s) :
Diethyl 5-carboxyisophthalate
5 G
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
120,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
152-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable