Principaux documents
444391
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
98%
Synonyme(s) :
1-(4-Aminophenyl)-1H-imidazole
1 G
66,30 €
5 G
309,00 €
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
66,30 €
5 G
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
143-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,10H2
Clé InChI
LVOASPZGXNAHJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Qing-Hong Shi et al.
Journal of chromatography. A, 1216(33), 6081-6087 (2009-07-18)
4-(1H-imidazol-1-yl) aniline (AN) was immobilized on Sepharose CL-6B (AN-Sepharose) for use as a new ligand of mixed-mode chromatography. Adsorption equilibria of immunoglobulin G (IgG) and bovine serum albumin (BSA) to AN-Sepharose were studied at extensive pH values (4.0-8.8) and salt
Lin-Ling Yu et al.
Journal of separation science, 34(21), 2950-2959 (2011-09-29)
In the current research, a series of dextran-grafted adsorbents were prepared using sulfopropyl and 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline as chromatographic ligands for ion-exchange (IEC) and mixed-mode chromatography (MMC) to respectively investigate the influence of dextran layer on adsorption of γ-globulin. Experimental evidences
Dong-Sheng Chai et al.
Journal of separation science, 37(23), 3461-3472 (2014-09-19)
Efficient loading of immunoglobulin G in mixed-mode chromatography is often a serious bottleneck in the chromatographic purification of immunoglobulin G. In this work, a mixed-mode ligand, 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline, was coupled to Sepharose Fast Flow to fabricate AN SepFF adsorbents with