Principaux documents
444073
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)succinimide
95%
5 G
50,20 €
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Impuretés
3% xylene
pb
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
57-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
imide
Chaîne SMILES 
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
Clé InChI
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A new synthesis and crystal structure of n-(2-hydroxyethyl) succinimide.
Pitkanen M, et al.
Tetrahedron, 44(1), 261-265 (1988)