Principaux documents
443824
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(F)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
154-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid reacts with substituted 2-hydroxy acetophenones in the presence of POCl3 to afford 2-acetylphenyl-4-chloro-2,5-difluorobenzoate.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
TiO2/modified natural clay semiconductor as a potential electrode for natural dye-sensitized solar cell.
Saelim N, et al.
Ceramics International, 37(2), 659-663 (2011)
Synthesis and antimicrobial evaluations of some novel fluorinated chromones and pyrazoles.
Gadhaveb A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 54, 383-390 (2015)
Synthesis of 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic Acid.
Hao-yu Z.
Chemical World, 1, 010-010 (2011)