Principaux documents
443050
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
186 °C (lit.)
Pf
53-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
Application
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Ravikumar VT.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Clutterbuck LA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)