Documents
442550
Sigma-Aldrich
Tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate
About This Item
Formule linéaire :
[Ce(NO3)3]3(H2IO6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1203.31
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Pf
90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ce+4].[Ce+4].[Ce+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ce.H5IO6.9NO3/c;;;2-1(3,4,5,6)7;9*2-1(3)4/h;;;(H5,2,3,4,5,6,7);;;;;;;;;/q3*+4;;9*-1/p-3
Clé InChI
UAFAVRCQSOGROV-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges