Principaux documents
441015
Sigma-Aldrich
Dimethyl (4R,5R)-1,3,2-dioxathiolane-4,5-dicarboxylate 2,2-dioxide
97%
Synonyme(s) :
(−)-Dimethyl 2,3-O-sulfonyl-L-tartrate, Dimethyl L-tartrate cycl-sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
Pf
68-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable