440817
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
97%
Synonyme(s) :
γ-Ureidopropyltrimethoxysilane, 3-Ureidopropyltrimethoxysilane, N -[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea, Ureidopropyltrimethoxysilane
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
217-250 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H18N2O4Si/c1-11-14(12-2,13-3)6-4-5-9-7(8)10/h4-6H2,1-3H3,(H3,8,9,10)
Clé InChI
LVACOMKKELLCHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup