440728
2,5-Dimethyl-3-furoic acid
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-3-furancarboxylic acid
278,00 €
About This Item
278,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
137-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable