Key Documents
440019
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxybis(phenyl isocyanate)
96%
About This Item
Formule linéaire :
O(C6H4NCO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
196 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
64-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
Clé InChI
KDLIYVDINLSKGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of novel chiral tetra-(hydrazinecarboxamide) cyclophane macrocycles.
Nour HF, et al.
Tetrahedron Letters, 54(32), 4139-4142 (2013)