Principaux documents
436925
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)furfural
97%
Synonyme(s) :
5-(4-Bromophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
152-155 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
Clé InChI
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-(4-Bromophenyl)furfural is an aromatic aldehyde. Oxone oxidation of 5-(4-bromophenyl)furfural has been reported to afford γ-keto carboxylic acid.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Benjamin R Travis et al.
Organic letters, 5(7), 1031-1034 (2003-03-28)
[reaction: see text] A highly efficient, mild, and simple protocol is presented for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids utilizing Oxone as the sole oxidant. Direct conversion of aldehydes in alcoholic solvents to their corresponding ester products is also