Principaux documents
436208
Sigma-Aldrich
Vinyl stearate
contains 20 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
Vinyl octadecanoate, Vinyl stearate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Contient
20 ppm MEHQ as inhibitor
pb
385 °C (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h4H,2-3,5-19H2,1H3
Clé InChI
AFSIMBWBBOJPJG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Eunae Cho et al.
Scientific reports, 6, 23740-23740 (2016-03-30)
Amphiphilic cyclodextrins have been synthesized with self-acylating reaction using vinyl esters in dimethylformamide. In the present study no base, catalyst, or enzyme was used, and the structural analyses using thin layer chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry show