436097
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
Densité
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
NONOHEMDNFTKCZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter