435481
Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
average Mn ~2,700
Synonyme(s) :
Pluronic® 17R4, PPG-PEG-PPG
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~2,700
Composition
PEG, 40 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.459
Tension de surface
44 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
Viscosité
600 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
softening point 18 °C
cloud point 46 °C (1 wt. % aqueous solution)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C
HLB
7.0 - 12.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.