433977
5-Nitrofurfuryl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
104-105 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2
Clé InChI
NDSTUUPEXNCUNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup