Principaux documents
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-cyclohexylpropanol hydrochloride, 3-Cyclohexyl-L-alaninol
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.71
Numéro Beilstein :
5288995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
Application
Used in the synthesis of renin inhibitors.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde