Documents
427373
Sigma-Aldrich
1,8-Diisocyanatooctane
98%
Synonyme(s) :
Octamethylene diisocyanate
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)8NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro Beilstein :
1772257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C10H16N2O2/c13-9-11-7-5-3-1-2-4-6-8-12-10-14/h1-8H2
Clé InChI
QUPKOUOXSNGVLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vladimir Burmistrov et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(9), 2193-2197 (2014-04-02)
A series of inhibitors of the soluble epoxide hydrolase (sEH) containing two urea groups has been developed. Inhibition potency of the described compounds ranges from 2.0 μM to 0.4 nM. 1,6-(Hexamethylene)bis[(adamant-1-yl)urea] (3b) was found to be a potent slow tight