Documents
426903
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Pf
124-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable