425583
p-Tolyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
p-Tolyl triflate
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
115 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)14-15(12,13)8(9,10)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
XXSBXVHIYGQWDV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter