424919
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CC(O)=O)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-15-9-13(10-16(17)18)7-8-14(15)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10-11H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
AYCIHUSEBJLTBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable