424668
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
143-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
Clé InChI
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup