Principaux documents
423157
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-Tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
2,9,16,23-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-29H ,31H -phthalocyanine, 2,9,16,23-Tetrakis(tert -butyl)phthalocyanine, Tetra-4-tert -butylphthalocyanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H50N8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
738.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Dye content, 97%
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)C(C)(C)C)c8cc(ccc58)C(C)(C)C)c9cc(ccc49)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H50N8/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)41-49-37(29)54-42-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)39(51-42)56-44-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)40(52-44)55-43-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-43)53-41/h13-24H,1-12H3,(H2,49,50,51,52,53,54,55,56)
Clé InChI
NNQWYGKROBKYQC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable