Key Documents
422592
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromonickelate(II) solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Lithium tetrabromonickelate(II) solution, di-Lithium tetrabromonickelate(II)
About This Item
Formule linéaire :
Li2NiBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
1.065 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].Br[Ni--](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.2Li.Ni/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
AVJDNPHXGKKFIA-UHFFFAOYSA-J
Application
Catalyst for the regioselective preparation of magnetic resonance contrast agents
Reagent for:
  • Regioselective synthesis of (-)-gallocatechin
  • Synthesis of ATP mimics
  • Reaction with unsaturated epoxides
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup