Principaux documents
422150
Sigma-Aldrich
Triphenylsilanethiol
98%
Synonyme(s) :
Mercaptotriphenylsilane
5 G
119,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
119,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3SiSH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.47
Beilstein:
2941369
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
101-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clé InChI
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
Application
Triphenylsilanethiol can be used as:      
  • A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.      
  • An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tetrahedron Letters, 34, 3363-3363 (1993)