Principaux documents
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Synonyme(s) :
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
1 L
58,90 €
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
58,90 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
58,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Description
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
215-225 °C (lit.)
Densité
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
Clé InChI
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Invista
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F
Point d'éclair (°C)
102 °C