Principaux documents
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
Synonyme(s) :
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
500 ML
71,30 €
71,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
71,30 €
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
71,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Impuretés
<1% diethylene glycol monobutyl ether
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Pf
−11 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Clé InChI
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due