419753
7-Hydroxyflavanone
98%
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
221,00 €
About This Item
221,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
188-190 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
Oc1ccc2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14,16H,9H2
Clé InChI
SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable