419680
Maltodextrin
Synonyme(s) :
MLD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
corn
Description
dextrose equivalent 15.0 - 20.0
Forme
powder
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable