Principaux documents
419079
Sigma-Aldrich
Chlorobis(2-phenylpyridine)rhodium(III) dimer
98%
Synonyme(s) :
Di-μ-chlorotetrakis(2-phenylpyridine)dirhodium, Di-μ-chlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl-C,N]dirhodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H32Cl2N4Rh2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
893.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
Application
Reactant for:
  • Chiral octahedral bimetallic assemblies
  • Synthesis of luminescent cyclometalated Rh(II) complexes with carboxylated bipyridyl ligands
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable