418943
2,2′-[4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrophenylimino]diethanol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
108-111 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
OCCNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)N(CCO)CCO
InChI
1S/C12H19N3O5/c16-6-3-13-11-2-1-10(9-12(11)15(19)20)14(4-7-17)5-8-18/h1-2,9,13,16-18H,3-8H2
Clé InChI
MIWUTEVJIISHCP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable