Principaux documents
417459
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NCH=C(SCH3)NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
112-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
thioether
Chaîne SMILES 
CN\C(SC)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O2S/c1-5-4(9-2)3-6(7)8/h3,5H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
YQFHPXZGXNYYLD-ONEGZZNKSA-N
Application
(E) N-methyl-1-(methylthio)-2-nitroethenamine) (NMSM) may be used for the following syntheses:
  • pyrano[2,3-c]pyrazol-6-amines[1]
  • 6-methoxy-N-methyl-3-nitro-4-nitromethyl-4H-chromen-2-amine[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Selvaraj Kanchithalaivan et al.
ACS combinatorial science, 15(12), 631-638 (2013-10-24)
An efficient one-pot four-component domino protocol for the combinatorial synthesis of novel 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-amines has been achieved. This transformation presumably occurs via cyclization-Knoevenagel condensation-Michael addition-tautomerism-intramolecular O-cyclization-elimination sequence of reactions. The significant features of this reaction include expedient one-pot process, short reaction
6-Methoxy-N-methyl-3-nitro-4-nitromethyl-4H-chromen-2-amine.
Muthukumaran J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(5), 1276-1277 (2011)