Principaux documents
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorophenyl)oxirane
technical, ≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.14
Beilstein:
4350328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Essai
≥90.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
72.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.2 °C - closed cup