Principaux documents
414646
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ala-OMe
99%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alanine methyl ester, Boc-D-alanine methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Beilstein:
4310313
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +45°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
34-37 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)13-5)10-8(12)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,10,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
GJDICGOCZGRDFM-ZCFIWIBFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup