Documents
413615
Sigma-Aldrich
Barium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium diiodide
About This Item
Formule linéaire :
BaI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
740 °C (lit.)
Densité
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Gurdip K Daffu et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 28(11), 501-506 (2015-08-06)
The catalytic bioscavenger phosphotriesterase (PTE) is experimentally an effective antidote for organophosphate poisoning. We are interested in the molecular engineering of this enzyme to confer additional functionality, such as improved in vivo longevity. To this aim, we developed PTE cysteine
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)