Documents
413402
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetylacetonate
99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione iron(II) derivative, Fe(acac)2, Ferrous acetylacetonate
About This Item
Formule linéaire :
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.95% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clé InChI
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
Description générale
Atomic number of base material: 26 Iron
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Yong Li et al.
Nanoscale, 12(19), 10834-10841 (2020-05-13)
ε-Iron nitrides with the general formula ε-Fe3N1+x (-0.40 < x < 0.48) have been widely studied due to their interesting magnetism. However, the phase diagram of the Fe-N binary system indicates the absence of monophasic ε-Fe3N1+x (x < 0) compounds