Principaux documents
412627
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-o-anisidine
97%
Synonyme(s) :
5-tert-Butyl-2-methoxyaniline
10 G
53,90 €
53,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
53,90 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H3(OCH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
pb
204-208 °C (lit.)
Pf
29-30 °C (lit.)
Densité
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
Clé InChI
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
5-tert-Butyl-o-anisidine may be used for the preparation of anisole containing polypyridylamine, a potential tetradentate ligand.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Heather R Lucas et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(9), 3230-3245 (2009-02-17)
With an anisole-containing polypyridylamine potential tetradentate ligand (O)L, a mu-1,2-peroxo-dicopper(II) complex [{(O)LCu(II)}(2)(O(2)(2-))](2+) forms from the reaction of the mononuclear compound [Cu(I)((O)L)(MeCN)]B(C(6)F(5))(4) ((O)LCu(I)) with O(2) in noncoordinating solvents at -80 degrees C. Thermal decay of this peroxo complex in the presence