411248
5-(Dimethylaminomethyl)furfuryl alcohol hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
122-125 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)Cc1ccc(CO)o1
InChI
1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
UDLQUVLALYCAMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable