Principaux documents
411132
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
(−)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (R)-(−)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CF3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Beilstein:
2413959
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]21/D −29°, c = 2.6 in chloroform
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
Clé InChI
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
Application
Chiral solvating agent used for determination of enantiomeric composition by H-NMR.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)