Principaux documents
410187
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) methyl ether acrylate
average Mn ~260, tripropylene glycol acrylate ~30 %
Synonyme(s) :
Methoxy polypropylene glycol monoacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~260
Contient
250 ppm MEHQ as inhibitor
Composition
tripropylene glycol acrylate, ~30%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable