Principaux documents
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Synonyme(s) :
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
25 ML
260,00 €
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
260,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
260,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
177-178 °C (lit.)
Pf
−85 °C (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Clé InChI
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup