Documents
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol dimethacrylate
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
290 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Clé InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup