408166
1-(2-Pyridyl)piperazine
≥99%
Synonyme(s) :
2-Piperazinopyridine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
pb
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
Clé InChI
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter