40702
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (GC)
Pf
95-98 °C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C11H11NO/c1-7-6-8(2)11(13)10-9(7)4-3-5-12-10/h3-6,13H,1-2H3
Clé InChI
UKWMNFHGYXRSFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- tetrakis(5,7-dimethylquinolin-8-olato-κ2N,O)zirconium(IV) dimethylformamide disolvate
- tetrakis (5, 7-dimethylquinolin-8-olato-κ2N,O) hafnium (IV) dimethylformamide disolvate
- [Ru(Me2-quo)(dcbpy)2]+Cl- (dcbpy = 2,2′-bipyridinyl-4,4′-dicarboxyl acid; Me2-quo = 5,7-dimethyl-8-hydroxyquinolinate)
- bis(5,7-dimethyl-8-hydroxyquinolinato)platinum(II) complex
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable